3-Methoxy-2-(tributylstannyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS51355G1 AS51355G5
ACTIAS51355G1EA 314 CHF
ACTIAS51355G1 ACTIAS51355G5
3-Methoxy-2-(tributylstannyl)pyridin
3-Methoxy-2-(tributylstannyl)pyridin
Formel: C₁₈H₃₃NOSn
MDL Number: MFCD10699159
CAS-Nummer: 1094072-15-7