2-Methoxy-3-(tributylstannyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
M2389G1 AS51189G1 AS51189G5
XXXXM2389G1EA 0 CHF
XXXXM2389G1 ACTIAS51189G1 ACTIAS51189G5
2-Methoxy-3-(tributylstannyl)pyridin
2-Methoxy-3-(tributylstannyl)pyridin
Formel: C₁₈H₃₃NOSn
MDL Number: MFCD01319029
CAS-Nummer: 223418-74-4
UN: 2788
ADR: 6.1,III