2-Fluor-5-(tributylstannyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
F2403G1 F2403G5 AS51198G1 AS51198G5
XXXXF2403G1EA 0 CHF
XXXXF2403G1 XXXXF2403G5 ACTIAS51198G1 ACTIAS51198G5
2-Fluor-5-(tributylstannyl)pyridin
2-Fluor-5-(tributylstannyl)pyridin
Formel: C₁₇H₃₀FNSn
MDL Number: MFCD07787406
CAS-Nummer: 1025687-41-5