2-Fluor-6-(tributylstannyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
F2523G5 AS51219G1 AS51219G5
XXXXF2523G5EA 0 CHF
XXXXF2523G5 ACTIAS51219G1 ACTIAS51219G5
2-Fluor-6-(tributylstannyl)pyridin
2-Fluor-6-(tributylstannyl)pyridin
Formel: C₁₇H₃₀FNSn
MDL Number: MFCD09025793
CAS-Nummer: 1025744-38-0
UN: 2788
ADR: 6.1,II