3-Thienylessigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A10700.06
A10700.14
A10700.22
A10700.06EA
104
CHF
A10700.06
A10700.14
A10700.22
3-Thienylessigsäure ≥98%
3-Thienylessigsäure
Purity: 98%
CAS No.: 6964-21-2
Molecular Formula: C6H6O2S
Formula Weight: 142.18
Melting Point: 77-81°
Boiling Point: 129°/2.5mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00005473
Formel:
C₆H₆O₂S Siedepunkt: 129 °C (2,5 mmHg) Melting Pt: 77…81 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005473 CAS-Nummer: 6964-21-2 EINECS: 230-166-1 UN: 3261 ADR: 8,III |