Ectoin
Lieferant: Merck
1.30200.1001EA 0 CHF
1.30200.1001 1.30200.0100 1.30200.5001
Ectoin
Ectoin
Formel: C₆H₁₀N₂O₂
MW: 142,1558 g/mol
MDL Number: MFCD03419286
CAS-Nummer: 96702-03-3
EINECS: 431-910-1