DL-Menthol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: rel-(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol
A18098.0B A18098.18 A18098.22 A18098.30
A18098.0BEA 399 CHF
A18098.0B A18098.18 A18098.22 A18098.30
DL-Menthol ≥98%
DL-Menthol
Purity: 98+% CAS No.: 89-78-1 Molecular Formula: C10H20O Formula Weight: 156.27 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4615 Odour: Sweet Melting Point: 33-36° Boiling Point: 212-216° Beilstein Reference: 3194263 Merck Reference: 14,5837 MDL No.: MFCD00001484
Formel: C₁₀H₂₀O
MW: 156.27 g/mol
Siedepunkt: 212…216 °C
Melting Pt: 33…36 °C
Dichte: 0.890
Flash-Pt: 93 °C (199 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001484
CAS-Nummer: 89-78-1
EINECS: 201-939-0