γ-Cyclodextrin Hydrat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: γ-Cyclodextrin hydrate, γ-Cyclodextrin xhydrate
229900010 229905000 229900050
ACRO229900010EA 242 CHF
ACRO229900010 ACRO229905000 ACRO229900050
γ-Cyclodextrin Hydrat 99%
γ-Cyclodextrin Hydrat
Formel: C₄₈H₈₀O₄₀·H₂O
Melting Pt: 267 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149574
CAS-Nummer: 91464-90-3
EINECS: 241-482-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤11 %
HPLC ≥98.5 % (ELSD)