β-Cyclodextrin ≥98% (durch HPLC), Calbiochem®, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
239760-25 239760-500
239760-25EA 160 CHF
239760-25 239760-500
β-Cyclodextrin ≥98% (durch HPLC), Calbiochem®, Millipore®
β-Cyclodextrin
Formel: C₄₂H₇₀O₃₅
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078139
CAS-Nummer: 7585-39-9
EINECS: 231-493-2