1-Chlorisochinolin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L17831.06EA 208 CHF
L17831.06 L17831.03
1-Chlorisochinolin 95%
1-Chloroisoquinoline
Formel: C₉H₆ClN
MW: 163,61 g/mol
Siedepunkt: 105…108 °C (4 mmHg)
Melting Pt: 33…35 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00024134
CAS-Nummer: 19493-44-8