4-Acetamido-2-methylbenzoesäure 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H27174.14
H27174.06
H27174.14EA
313
CHF
H27174.14
H27174.06
4-Acetamido-2-methylbenzoesäure 96%
4-Acetamido-2-methylbenzoesäure
Purity: 96%
CAS No.: 103204-69-9
Molecular Formula: C10H11NO3
Formula Weight: 193.21
Melting Point: ca 248° dec.
MDL No.: MFCD02258874
Formel:
C₁₀H₁₁NO₃ Melting Pt: ∼ 248 °C (Zersetzung) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02258874 CAS-Nummer: 103204-69-9 |