3-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 3-boronobenzoate, 3-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
369830010 369830050 369830250
ACRO369830010EA 44.5 CHF
ACRO369830010 ACRO369830050 ACRO369830250
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure 97%
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₄
MW: 179.97 g/mol
Melting Pt: 187…191 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02093046
CAS-Nummer: 99769-19-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %