4-(Allyloxy)benzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A13773.09 A13773.18
A13773.09EA 97.6 CHF
A13773.09 A13773.18
4-(Allyloxy)benzaldehyd ≥97%
4-(Allyloxy)benzaldehyd
Purity: 97% CAS No.: 40663-68-1 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5695 Boiling Point: 150-152°/18mm Beilstein Reference: 2206924 MDL No.: MFCD00014133
Formel: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Siedepunkt: 150…152 °C (18 mmHg)
Dichte: 1.058
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014133
CAS-Nummer: 40663-68-1
EINECS: 255-027-2