4-Bromdiphenylether (BDE Nr. 3) ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Bromodiphenyl ether, 1-Bromo-4-phenoxybenzene
L01473.14 L01473.22
L01473.14EA 85.4 CHF
L01473.14 L01473.22
4-Bromdiphenylether (BDE Nr. 3) ≥99%
4-Bromdiphenylether (BDE Nr. 3)
Purity: 99% CAS No.: 101-55-3 Molecular Formula: C12H9BrO Formula Weight: 249.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6080 Melting Point: 17-18° Boiling Point: 304-305° Beilstein Reference: 1308972 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00000094
Formel: C₁₂H₉BrO
MW: 249,11 g/mol
Siedepunkt: 304…305 °C
Melting Pt: 17…18 °C
Dichte: 1.420
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000094
CAS-Nummer: 101-55-3
EINECS: 202-952-4
UN: 3082
ADR: 9,III