3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: γ-methacryloxypropyl-trimethoxysilane, 3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilane
A17714.22 A17714.36 AB117674.0100
A17714.22EA 86.6 CHF
A17714.22 A17714.36 ABCRAB117674.0100
3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylat ≥97%
3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylat
Purity: 97% CAS No.: 2530-85-0 Molecular Formula: C10H20O5Si Formula Weight: 248.35 Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.431 Boiling Point: 190° Beilstein Reference: 1952435 MDL No.: MFCD00008593
Formel: C₁₀H₂₀O₅Si
MW: 248,35 g/mol
Siedepunkt: 190 °C
Dichte: 1.045
Flash-Pt: 92 °C (197 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008593
CAS-Nummer: 2530-85-0
EINECS: 219-785-8