Ammoniumcarbamat, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
09699-1KGEA 366 CHF
09699-1KG
Ammoniumcarbamat, Supelco®
Ammoniumcarbamat
Formel: H₂NCO₂NH₄
MW: 78,07 g/mol
MDL Number: MFCD00013010
CAS-Nummer: 1111-78-0
EINECS: 214-185-2