Ammoniumcarbamat, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyms:
Carbamic acid ammonium salt
MQ300
1.01134.0500
1.01134.9050
1.01134.0500EA
194
CHF
1.01134.0500
1.01134.9050
Ammoniumcarbamat, Supelco®
Ammoniumcarbamat
Formel:
H₂NCO₂NH₄ MW: 78.07 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013010 CAS-Nummer: 1111-78-0 EINECS: 214-185-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 790 g/l (20 °C) |
Melting Point | 152 °C (closed capillary tube) |
Molar Mass | 78.07 g/mol |
Bulk Density | 750 kg/m3 |
Vapor Pressure | 82 hPa (20 °C) |
Density | 1.6 g/cm3 (20 °C) |
pH | 10 (100 g/l, H2O, 20 °C) |