Ammoniumcarbamat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
18134.18EA
89.2
CHF
18134.18
18134.30
Ammoniumcarbamat ≥98%
Ammoniumcarbamat
Ammoniating agent
Formel:
H₂NCO₂NH₄ MW: 78,07 g/mol Melting Pt: 60 °C (Subl.) Dichte: 1,6 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013010 CAS-Nummer: 1111-78-0 EINECS: 214-185-2 Merck Index: 14,507 |