2-Amino-2-cyanacetamid 97+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
382760050 382760250
ACRO382760050EA 68.2 CHF
ACRO382760050 ACRO382760250
2-Amino-2-cyanacetamid 97+%
2-Amino-2-cyanacetamid
Formel: C₃H₅N₃O
MW: 99.0913 g/mol
Melting Pt: 120…124 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040532
CAS-Nummer: 6719-21-7
EINECS: 229-771-3
UN: 2928
ADR: 6.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 124 °C
Titration with HClO4 ≥97.0 %