Monolinuron (N-(4-Chlorphenyl)-N'-methoxy,N'-methylharnstoff), Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
45590-250MGEA 55.1 CHF
45590-250MG
Monolinuron (N-(4-Chlorphenyl)-N'-methoxy,N'-methylharnstoff), Supelco®
Monolinuron (N-(4-Chlorphenyl)-N'-methoxy,N'-methylharnstoff)
Formel: C₉H₁₁ClN₂O₂
MDL Number: MFCD00055264
CAS-Nummer: 1746-81-2
EINECS: 217-129-5