Monolinuron (N-(4-Chlorphenyl)-N'-methoxy,N'-methylharnstoff)
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15310000EA 102 CHF
EHERC15310000
Monolinuron (N-(4-Chlorphenyl)-N'-methoxy,N'-methylharnstoff)
Monolinuron (N-(4-Chlorphenyl)-N'-methoxy,N'-methylharnstoff)
Formel: C₉H₁₁ClN₂O₂
MDL Number: MFCD00055264
CAS-Nummer: 1746-81-2
EINECS: 217-129-5