Dipropylenglycolmonomethylether (Isomerengemisch)
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12938500EA 48.5 CHF
EHERC12938500
Dipropylenglycolmonomethylether (Isomerengemisch)
Dipropylenglycolmonomethylether (Isomerengemisch)
Formel: C₇H₁₆O₃
MW: 148,2001 g/mol
MDL Number: MFCD00059604
CAS-Nummer: 34590-94-8
EINECS: 252-104-2