3-Ethyl-3-oxetanmethanol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: (3-Ethyloxetan-3-yl)methanol, 2-Hydroxymethyl-2-ethyl-1,3-epoxypropane, 3-Hydroxymethyl-3-ethyloxetane
H53497.06 H53497.14
H53497.06EA 66.9 CHF
H53497.06 H53497.14
3-Ethyl-3-oxetanmethanol ≥97%
3-Ethyl-3-oxetanmethanol
Purity: 97% CAS No.: 3047-32-3 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 108°(226°F) Refractive Index: 1.453 Boiling Point: 96°/4mm MDL No.: MFCD00190143
Formel: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 96 °C (4 mmHg)
Dichte: 1.019
Flash-Pt: 108 °C (226 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190143
CAS-Nummer: 3047-32-3
EINECS: 221-254-0