Hexachloroiridium(IV)säure Hexahydrat (∼40% Ir)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Hydrogen hexachloroiridate(IV) hexahydrate
197550010 197550050
ACRO197550010EA 363 CHF
ACRO197550010 ACRO197550050
Hexachloroiridium(IV)säure Hexahydrat (∼40% Ir)
Hexachloroiridium(IV)säure Hexahydrat
Formel: H₂Cl₆Ir·6H₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149907
CAS-Nummer: 16941-92-7
EINECS: 241-012-8
UN: 3260
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Black Powder or crystals
Assay 37 to 43 % (Ir)