3-Iod-L-tyrosin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
BACE4026261.0005EA
112.4
CHF
BACE4026261.0005
BACE4026261.0025
3-Iod-L-tyrosin
3-Iod-L-tyrosin
Formel:
C₉H₁₀INO₃ MW: 307,1 g/mol |
MDL Number:
MFCD00002608 CAS-Nummer: 70-78-0 EINECS: 200-744-8 |