3-Nitro-L-tyrosin
Lieferant: Alpha Diagnostics International
ALPDNITT11-MEA
1160
CHF
ALPDNITT11-M
3-Nitro-L-tyrosin
3-Nitro-L-tyrosin
Formel:
C₉H₁₀N₂O₅ MW: 226,3 g/mol |
MDL Number:
MFCD00007123 CAS-Nummer: 621-44-3 EINECS: 210-688-6 |