Triethyl-4-phosphonobutyrat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L10488.04EA
69.2
CHF
L10488.04
L10488.09
Triethyl-4-phosphonobutyrat ≥97%
Triethyl-4-phosphonobutyrat
Formel:
C₁₀H₂₁O₅P MW: 252,25 g/mol Siedepunkt: 117…119 °C (0,4 mmHg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00015168 CAS-Nummer: 2327-69-7 |