2-Imidazolidinon Hemihydrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Imidazolidone hemihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04789.0100
8.04789.0500
8.04789.9050
8.04789.0100EA
55.9
CHF
8.04789.0100
8.04789.0500
8.04789.9050
2-Imidazolidinon Hemihydrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Imidazolidinon Hemihydrat
Formel:
C₃H₆N₂O·0.5H₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02662355 CAS-Nummer: 121325-67-5 EINECS: 204-436-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 950 g/l (20 °C) |
Melting Point | 58 °C |
Molar Mass | 95.10 g/mol |
Bulk Density | 720 kg/m3 |
Boiling Point | 132.6 °C (1013 hPa) (anhydrous substance) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 265 °C |
Density | 1.3 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9 - 11 (100 g/l, H2O, 20 °C) |