4-(2-Chlorethyl)morpholin Hydrochlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: N-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-Morpholinium Chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41417.0100 8.41417.9010
8.41417.0100EA 52.6 CHF
8.41417.0100 8.41417.9010
4-(2-Chlorethyl)morpholin Hydrochlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-(2-Chlorethyl)morpholin Hydrochlorid
Formel: C₆H₁₃Cl₂NO
MW: 186,08 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012797
CAS-Nummer: 3647-69-6
EINECS: 222-881-2
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 182 - 184 °C (decomposition)
Molar Mass 186.08 g/mol
pH 4.5 - 5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 365 °C