(2-Dimethylaminoethyl)methacrylat stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: DMA, N,N-Dimethylaminoethyl methacrylate
Stabilization: Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40083.0025 8.40083.0250 8.40083.1000
8.40083.0025EA 37 CHF
8.40083.0025 8.40083.0250 8.40083.1000
(2-Dimethylaminoethyl)methacrylat stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(2-Dimethylaminoethyl)methacrylat
Formel: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008589
CAS-Nummer: 2867-47-2
EINECS: 220-688-8
UN: 2522
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -50 °C
Molar Mass 157.21 g/mol
Boiling Point 182 - 192 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 65 °C
Explosion Limit 1.20 %(V)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 255 °C