7-Bromisochinolin
Lieferant: Cayman Chemical
10007081-1
10007081-500
CAYM10007081-1EA
230
CHF
CAYM10007081-1
CAYM10007081-500
7-Bromisochinolin
7-Bromoisoquinoline
Formel:
C₉H₆BrN |
MDL Number:
MFCD07368661 CAS-Nummer: 58794-09-5 |