4-Pentylbenzaldehyd 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L09208.03
L09208.06
L09208.03EA
94.2
CHF
L09208.03
L09208.06
4-Pentylbenzaldehyd 95%
4-Pentylbenzaldehyde
Purity: 95%
CAS No.: 6853-57-2
Molecular Formula: C12H16O
Formula Weight: 176.26
Refractive Index: 1.5215
Boiling Point: 142-144°/2mm
MDL No.: MFCD00043599
Formel:
C₁₂H₁₆O Siedepunkt: 142…144 °C (2 mmHg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00043599 CAS-Nummer: 6853-57-2 |