2-Chlor-5-methoxyphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H53359.03
H53359.06
H53359.03EA
118
CHF
H53359.03
H53359.06
2-Chlor-5-methoxyphenylboronsäure ≥98%
2-Chlor-5-methoxyphenylboronsäure
Purity: 98%
CAS No.: 89694-46-2
Molecular Formula: C7H8BClO3
Formula Weight: 186.40
Melting Point: 106-110°
MDL No.: MFCD06659858
Formel:
C₇H₈BClO₃ Melting Pt: 106…110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06659858 CAS-Nummer: 89694-46-2 |