1,4-Dioxan-2,5-dion ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Glycolide, 1,4-Dioxane-2,5-dione
B20096.06 B20096.14
B20096.06EA 81.8 CHF
B20096.06 B20096.14
1,4-Dioxan-2,5-dion ≥97%
1,4-Dioxan-2,5-dion
Purity: 97% CAS No.: 502-97-6 Molecular Formula: C4H4O4 Formula Weight: 116.07 Melting Point: 81-83° MDL No.: MFCD00081108
Formel: C₄H₄O₄
MW: 116,07 g/mol
Melting Pt: 81…83 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081108
CAS-Nummer: 502-97-6
EINECS: 207-954-9