3-Buten-1-amin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L20157.03
L20157.06
L20157.03EA
216
CHF
L20157.03
L20157.06
3-Buten-1-amin 97%
3-Buten-1-amin
Purity: 97%
CAS No.: 2524-49-4
Molecular Formula: C4H9N
Formula Weight: 71.12
Flash Point: -5°(23°F)
Refractive Index: 1.4240
Odour: Amine-like
Boiling Point: 74-77°
Beilstein Reference: 1735803
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD03425859
Formel:
C₄H₉N Siedepunkt: 74…77 °C Dichte: 0,777 Flash-Pt: –5 °C (23 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03425859 CAS-Nummer: 2524-49-4 ADR: 3,II |