Ethylmagnesiumbromid 40% 3 M in Diethylether, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
347298000.EA 370 CHF
347298000. 347291000.
Ethylmagnesiumbromid 40% 3 M in Diethylether, AcroSeal®
Ethylmagnesium bromide
Formel: C₂H₅BrMg
MW: 133,27 g/mol
Dichte: 1,03 g/cm³
Flash-Pt: –40 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000043
EINECS: 213-127-3
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark brown Solution
Titration Grignard 2.80 to 3.20 M