Ethyl-3-hydroxybutyrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 3-hydroxybutanoate, DL-Ethyl-3-hydroxybutyrate, Ethyl 3-hydroxybutyrate
B21521.14 B21521.22
B21521.14EA 70 CHF
B21521.14 B21521.22
Ethyl-3-hydroxybutyrat ≥98%
Ethyl-3-hydroxybutyrat
Purity: 98+% CAS No.: 5405-41-4 Molecular Formula: C6H12O3 Formula Weight: 132.16 Flash Point: 64°(148°F) Refractive Index: 1.4210 Boiling Point: 169-171° Beilstein Reference: 1446190 MDL No.: MFCD00004545
Formel: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Siedepunkt: 169…171 °C
Dichte: 1.013
Flash-Pt: 64 °C (148 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004545
CAS-Nummer: 5405-41-4
EINECS: 226-456-2