Diethyl decylphosphonat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L13038.06
L13038.14
L13038.06EA
108
CHF
L13038.06
L13038.14
Diethyl decylphosphonat ≥97%
Diethyl decylphosphonat
Purity: 97%
CAS No.: 16165-68-7
Molecular Formula: C14H31O3P
Formula Weight: 278.38
Refractive Index: 1.4390
Boiling Point: 128-130°/0.2mm
MDL No.: MFCD00015593
Formel:
C₁₄H₃₁O₃P Siedepunkt: 128…130 °C (0.2 mmHg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00015593 CAS-Nummer: 16165-68-7 |