Kupfer(II)formiat Tetrahydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A18569.18 A18569.30
A18569.18EA 91.2 CHF
A18569.18 A18569.30
Kupfer(II)formiat Tetrahydrat ≥98%
Kupfer(II)formiat Tetrahydrat
Purity: 98% CAS No.: 5893-61-8 Molecular Formula: (HCO2)2Cu.4H2O Formula Weight: 225.65 (153.59anhy) Merck Reference: 14,2639 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00167128
Formel: C₂H₂CuO₄·4H₂O
MW: 225.65 g/mol (153.59 anhy)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167128
CAS-Nummer: 5893-61-8
EINECS: 208-865-8
ADR: 9 III