3-Oxetanon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS6000G1
AS6000G5
AS6000G25
ACTIAS6000G1EA
0
CHF
ACTIAS6000G1
ACTIAS6000G5
ACTIAS6000G25
3-Oxetanon
3-Oxetanon
Formel:
C₃H₄O₂ |
MDL Number:
MFCD09263255 CAS-Nummer: 6704-31-0 |