Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung
Lieferant: REAGECON
Synonyms: Potassiumchloride
EFS3 EFS35
REGEEFS3EA 61.4 CHF
REGEEFS3 REGEEFS35
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung
Potassium chloride
Formel: KCl
MW: 74.55 g/mol
Siedepunkt: 1420
Melting Pt: 773
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621