Stärke (aus Maiskörnern), Supelco®
Lieferant: Merck
S2388-10GEA 317 CHF
S2388-10G
Stärke (aus Maiskörnern), Supelco®
Starch
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6