Harnstoff, EMPROVE® api BP, Ph. Eur., USP geeignet zur Verwendung als pharmazeutischer Wirkstoff, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
1.08432.5000 1.08432.9029
1.08432.5000EA 2060 CHF
1.08432.5000 1.08432.9029
Harnstoff, EMPROVE® api BP, Ph. Eur., USP geeignet zur Verwendung als pharmazeutischer Wirkstoff, SAFC®
Harnstoff
Formel: NH₂CONH₂
Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 132.7 °C
Dichte: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008022
CAS-Nummer: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Merck Index: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM