Roboterspitzen für automatisierte Agilent Plattformen
Lieferant: BIOTIX
VB-0030-3SC 63300094 63300093 63300092
736-0409EA 1200 CHF
736-0409 736-0413 736-0614 BITX63300092
Roboterspitzen für automatisierte Agilent Plattformen
Pipettenspitzen
Biotix-Roboterspitzen für Agilent™ VPrep® und Bravo® Plattformen sind auf komplette Kompatibilität ausgelegt und erfordern keine Änderungen der programmierten Skripts im Liquid Handling-Softwarepaket der Plattform.
  • Aus reinem PP medizinischer Güte
  • Spitzen sind BioReady™ zertifiziert als frei von RNase, DNase und Endotoxinen (Pyrogenen)
  • Erhältlich als Standard- oder Filterausführung
Die nach höchsten technischen Standards für Robotersysteme hergestellten ultra-geraden Spitzen avisieren präzise die Mitte der Mikrotiterplatten-Vertiefungen und bietenMore Product Information