Dispergiergerät, POLYTRON®, PT 4000
Lieferant: Kinematica
POLYTRON®
431-0204EA 5010 CHF
431-0204 431-0203 431-0193
Dispergiergerät, POLYTRON®, PT 4000
Homogenisatoren Tischhomogenisatoren
Stativmodell, Volumenbereich von 0,01 - 2500 ml. Das Modell PT 4000 erreicht hohe Geschwindigkeiten der Dispergierwerkzeugspitze aufgrund der Motordrehzahl von bis zu 40.000 min-1. Diese hohe Spitzengeschwindigkeit liefert kleine Tropfen- bzw. Partikelgrößen für bereits bewährte Anwendungen und und ermöglicht die Herstellung von Nanopartikeln. Der bürsten- und verschleißfreie (3-phasige) Hochfrequenzmotor hat einen niedrigen Geräuschpegel bei maximaler Drehzahl und eignet sich somit ideal für den Einsatz in einer geschäftigen Laborumgebung.
  • Geschwindigkeiten der Aggregatspitze von bis zu 40 m/s zur Produktion der feinstmöglichen Partikel
  • Sanftanlauf vermeidet das Spritzen des Homogenats aus dem Probengefäß
  • Thermische Sicherung für Überlastschutz.
  • Drehzahl bleibt konstant, auch wenn sich die Viskosität der Lösung ändert
  • Dispergierwerkzeugwechsel mit einhändig bedienbarer Schnelllösekupplung