Mini tongs, Sterileware®, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art
BELAF379440000EA 53 CHF
BELAF379440000
Mini tongs, Sterileware®, SP Bel-Art
Zangen
  • Individually packaged, lot traceable and sterilized sample handling tongs
  • For handling food, biological, chemical or pharmaceutical samples
  • Molded from smooth white polystyrene
  • Serrated jaws securely hold small quantities of moist or dry material
  • Disposable, designed for one time use to avoid cross contamination
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904