Schutzschilde, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
H249640000 H249620000
111-2604EA 2250 CHF
111-2604 111-2603
Schutzschilde, SP Bel-Art
Schilde Schutzschilde
Der solide transparente Schutzschild PC (Dicke: 4,7 mm) besteht aus einer durchsichtigen PC-Barriere und die schwere Stahlbasis ist mit einer blauen Epoxidschicht versehen.
  • Dreiseitige Konstruktion bietet Front- und Seitenschutz vor umherfliegenden Trümmern
  • Beschichtete Stahlschrauben, Muttern und Unterlegscheiben sorgen für lange Lebensdauer und Beständigkeit gegen Rost
Zertifizierungen: ANSI Z87.1, 9.11, 9.12