Abtropfgestelle, Tischmodell, LaboPlast®
Lieferant: BÜRKLE
9640-3040 9640-3050 9640-3060
141-0257EA 345 CHF
141-0257 141-0258 141-0259
Abtropfgestelle, Tischmodell, LaboPlast®
Gestelle Abtropfgestelle
PVC-Gestell, PP-Stäbe.
  • Stabiles Labortisch-Gestell, kann beidseitig verwendet werden
  • Stäbe können einfach eingerastet werden
  • Auffangschale kann zum Entleeren einfach entfernt werden
Die stabilen Aufsteckstäbe können individuell in die Aufnahmebohrungen des Abtropfbrettes eingesteckt und arretiert werden, und sind jederzeit wieder umsteckbar. In Kombination mit den Aufsteckstäben in drei verschiedenen Längen (60, 100 mm und Verlängerung auf 150 mm Länge) kann das Abtropfbrett an jegliche zu trocknende Geräte angepasst werden.