Tanks, rechteckig, strapazierfähig, mit Oberflanschen, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a part of SP
SP Bel-Art
BELAH340930000EA 519 CHF
BELAH340930000 BELAH340920000 BELA340800000 BELAH340850000 BELAH340820000 BELAH340940000 BELAH340950000 BELAH340800000
Tanks, rechteckig, strapazierfähig, mit Oberflanschen, SP Bel-Art
Tanks Tanks, rechteckig
Diese nahtlosen, rotationsgeformten PE-Tanks sind leicht und einfach zu handhaben.
  • Mit oder ohne Wasserhahn erhältlich
  • Säure- und laugenbeständig
  • Mit breiten Oberflanschen, Abdeckung inbegriffen
Bestellinformation: Kann mit Zapfen, Fittings, Dämmen, Trennwänden usw. geliefert werden. Wenden Sie sich an das örtliche Avantor-Vertriebsbüro, um Angebote zu Sondergrößen und zur Fertigung in PP und PVC zu erhalten.