Aufbewahrungsröhrchen, mit 2D-Barcode, Matrix™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Matrix®
MATRSP-3744BLKEA 0 CHF
MATRSP-3744BLK MATR3742AMB-BR 479-1036 479-1037 MATR3745-WP-BR MATR3745AMB-BR 479-2040 479-2042 479-1030 479-2041 479-1194 MATR3725 479-1230 479-1032 479-2044 479-2043 479-1031 479-1033 MATR3743AMB 479-1047 479-1046 479-1048 479-2019 479-1041 479-1040 479-1042 MATR3740YEL 479-1045 479-2026 479-1058 479-2025 479-1057 479-2028 479-1016 479-1015 479-2027 479-1059 479-1337 479-2029 479-1017 MATR3740WHI 479-1052 479-2020 MATR3746 479-1051 479-2022 479-2021 479-2024 479-1056 479-2023 479-2037 479-1025 479-1024 479-2036 479-1027 479-2039 479-1026 479-2038 479-1029 479-1227 479-1226 479-1028 479-1229 479-1228 479-1061 MATRSP-3744ORG 479-1060 479-2031 479-2196 479-1063 479-1062 479-2030 479-1065 479-2033 479-2032 479-1020 479-2035 479-1023 479-2034 479-1022 479-1066
Aufbewahrungsröhrchen, mit 2D-Barcode, Matrix™
Vials
Dauerhaft angebrachte, eingelaserte 2D-Barcodes auf dem Boden jedes Röhrchens ermöglichen es Ihnen, Röhrchen ohne sie aus dem Rack zu nehmen sofort zu scannen und zu decodieren und Daten zu den jeweiligen Röhrchen zuzuordnen.
  • Dank des 8×12-Formats können 8, 12 oder 96 Röhrchen gleichzeitig befüllt werden
  • Die Röhrchen werden für zusätzliche Sicherheit und zum verstärkten Schutz der Proben in Racks mit Riegelverschluss geliefert
  • Eine integrierte Fehlerkorrektur stellt sicher, dass Barcodes immer richtig abgelesen werden
  • Eine 100-prozentige Qualitätskontrolle überprüft die Einzigartigkeit und Lesbarkeit jedes Codes
  • Die stabile Konstruktion aus einem Teil ermöglicht die Lagerung auch bei kryogenen Temperaturen
Septum tubes made from Virgin Class VI medical grade PP, autoclavable. The permanently installed DuraSeal® septa enable long-term storage needs at temperatures down to –150 °C.
Glass tubes are ideal for applications requiring enhanced chemical resistance. For samples in DMSO, chlorinated solvents and other harsh chemicals and applications where newly synthesised compounds need to be dried-down or lyophilised and subsequently resolubilised by hand or via automation.
Screwtop tubes and caps made from Virgin Class VI medical grade PP. O-rings made from silicone. These tubes are ideal for sample storage in virtually any laboratory condition, including the vapour phase of liquid nitrogen. They are available with or without caps and can withstand temperatures from –180 to +121 °C.
Alle Röhrchen und Tabletts werden frei von DNA, RNAse, DNAse, Endotoxinen und Zytotoxinen geliefert. Die Röhrchen sollten unter den jeweiligen Laborbedingungen getestet werden.